Learn More
1-méthyl-1H-pyrazol-5-ylamine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10533192
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
100 g
Conditionnement:
100g
10g
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10533192 1 g 1g
10543192 10 g 10g
10103464 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10533192 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur GK03066DA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identifiants chimiques
CAS 1192-21-8
Formule moléculaire C4H7N3
Poids moléculaire (g/mol) 97.121
Numéro MDL MFCD00068156
Clé InChI JESRNIJXVIFVOV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-methyl-1h-pyrazol-5-amine, 1-methyl-1h-pyrazol-5-ylamine, 1-methyl-5-aminopyrazole, 5-amino-1-methylpyrazole, 5-amino-1-methyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazol-5-amine, 1-methyl, 2-methyl-2h-pyrazol-3-ylamine, 5-amino-1-methyl-pyrazole, 2-methyl-2h-pyrazol-3-amine, 1-methylpyrazole-5-ylamine
CID PubChem 136927
Nom IUPAC 2-méthylpyrazol-3-amine
SMILES CN1C(=CC=N1)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Methyl-1H-pyrazol-5-ylamine
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 1 g
Poids de la formule 97.12
Pourcentage de pureté 97%