Learn More
Chlorure 1-méthyle-1H pyrazole-3-carbonyle, 97 %, Thermo Scientific™
Product Code. 10235554
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Unit Size:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement unitSize
10235554 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10368493 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10235554 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. CC48302CB
Demander un format en vrac ou personnalisé
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 84547-60-4
Formule moléculaire C5H5ClN2O
Poids moléculaire (g/mol) 144.558
Numéro MDL MFCD03419367
Clé InChI JCZIPPIUHKRMOM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-methyl-1h-pyrazole-3-carbonyl chloride, 1h-pyrazole-3-carbonyl chloride, 1-methyl, 1-methyl-3-pyrazolecarbonyl chloride, art-chem-bb b006627, 1h-pyrazole-3-carbonylchloride, 1-methyl, 1h-pyrazole-3-carbonyl chloride, 1-methyl-9ci
CID PubChem 12845045
Nom IUPAC chlorure de 1-méthylpyrazole-3carbonyle
SMILES CN1C=CC(=N1)C(=O)Cl
Specifications
Nom chimique ou matériau 1-Methyl-1H-pyrazole-3-carbonyl chloride
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 144.56
Pourcentage de pureté 97%