Learn More
Chlorure 1-méthyle-1H pyrazole-3-carbonyle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10368493
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10368493 1 g Flacon en verre ambré 1g
10235554 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10368493 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC48302DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 84547-60-4
Formule moléculaire C5H5ClN2O
Poids moléculaire (g/mol) 144.558
Numéro MDL MFCD03419367
Clé InChI JCZIPPIUHKRMOM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-methyl-1h-pyrazole-3-carbonyl chloride, 1h-pyrazole-3-carbonyl chloride, 1-methyl, 1-methyl-3-pyrazolecarbonyl chloride, art-chem-bb b006627, 1h-pyrazole-3-carbonylchloride, 1-methyl, 1h-pyrazole-3-carbonyl chloride, 1-methyl-9ci
CID PubChem 12845045
Nom IUPAC chlorure de 1-méthylpyrazole-3carbonyle
SMILES CN1C=CC(=N1)C(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Methyl-1H-pyrazole-3-carbonyl chloride
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 144.56
Pourcentage de pureté 97%