Learn More
Acide 1-méthyl-1H-pyrazole-3-carboxylique, 95 %, Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid |
| % min. CAS | 94.5 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 95% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 250 mg |
| Poids de la formule | 126.11 |
| Pourcentage de pureté | 95% |