Learn More
Chlorure 1-méthyle-1H pyrazole-3-sulfonyle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10757623
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10757623 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10235313 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10757623 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC48303CB
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 89501-90-6
Formule moléculaire C4H5ClN2O2S
Poids moléculaire (g/mol) 180.606
Numéro MDL MFCD08690273
Clé InChI TWLAHGNFQBQYEL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-methyl-1h-pyrazole-3-sulfonyl chloride, 1-methyl-1h-pyrazole-3-sulfonylchloride, 1h-pyrazole-3-sulfonyl chloride, 1-methyl, 1h-pyrazole-3-sulfonylchloride, 1-methyl, pubchem14132, acmc-209zg6, n-methylpyrazole sulfonyl chloride, chloro 1-methylpyrazol-3-yl sulfone, 1-methyl-3-pyrazolesulfonyl chloride, methyl-1-h-pyrazole-3-sulfonyl chloride
CID PubChem 13474466
Nom IUPAC chlorure de 1-méthylpyrazole-3-sulfonyle
SMILES CN1C=CC(=N1)S(=O)(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Methyl-1H-pyrazole-3-sulfonyl chloride
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 180.61
Pourcentage de pureté 97%