Learn More
Chlorhydrate d’acide de 1-méthylique-1H-pyrazole-4-boronique, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 11986241 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11986241 1 g 1g
11976241 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11986241 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 445490010
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 1026796-02-0
Formule moléculaire C4H8BClN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 162.38
Numéro MDL MFCD09972098
Clé InChI YFPLZINTZVVVJM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-methylpyrazole-4-boronic acid, hcl, 1-methyl-1h-pyrazol-4-yl boronic acid hydrochloride, 1-methyl-1h-pyrazole-4-boronic acid hydrochloride, 1-methylpyrazole-4-boronic acid hcl, 1-methyl-1h-pyrazol-4-ylboronic acid hydrochloride, 1-methylpyrazol-4-ylboronic acid hydrochloride, 1-methylpyrazole-4-boronic acid,hcl, 1-methyl-1h-pyrazole-4-boronic acid xhcl, 1-methylpyrazole-4-boronic acid hydrochloride, 1-methyl-1h-pyrazole-4-boronic acid hcl
CID PubChem 45158882
Nom IUPAC (1-méthylpyrazol-4-yl)acide boronique ; chlorhydrate
SMILES Cl.CN1C=C(C=N1)B(O)O
Specifications
Nom chimique ou matériau 1-Methyl-1H-pyrazole-4-boronic acid hydrochloride
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 162.38
Pourcentage de pureté 95%
compliance-icons
Product Identifier
  • 1-Methyl-1H-pyrazole-4-boronic acid hydrochloride
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Precautionary Statement
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO– À des fins de recherche uniquement