Learn More
Ester pinacolique d’acide 1-méthyl-1H-pyrazole-4-boronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15450416
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15450416 1 g 1g
15460416 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15450416 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H53139.03
 Article restreint
Expédition estimée: 12-10-2026
Ajouter au panier
CAS: 761446-44-0 | Molecular Formula: C10H17BN2O2 | Molecular Weight: 208.07 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Il s’agit d’un réactif utilisé pour les réactions de couplage croisé de Suzuki-Miyaura, les réactions de transestérification. Il est impliqué dans plusieurs réactions en tant que réactif pour la préparation des aminothiazoles en tant que modulateurs de la sécrétaseγ amino-pyrido-indol-carboxamides, comme inhibiteurs potentiels de JAK2 pour la thérapie des troubles myéloprolifératifs, dérivés de la pyridine comme TGF-β1 et les inhibiteurs de signalisation A actifs et les analogues 2461 MK- comme inhibiteurs de la kinase c-Met pour le traitement du cancer.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec. Veiller à une ventilation suffisante. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 761446-44-0
Formule moléculaire C10H17BN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 208.07
Numéro MDL MFCD03789259
Clé InChI UCNGGGYMLHAMJG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-methyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1-methylpyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 1-methyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazole, 1-methyl-1h-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 1-methyl-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1-methyl-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 1-methyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole, 1-methyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 1-methyl-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazole, 1-methyl-4-pyrazoleboronic acid pinacol ester
CID PubChem 2773987
Nom IUPAC 1-méthyl-4-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrazole
SMILES CN1C=C(C=N1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Methyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Point de fusion 59°C to 64°C
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 208.07
Pourcentage de pureté 97%