Learn More
Chlorure 1-méthyl-1h-pyrazole-4-carbonyle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10586894
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10586894 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10727105 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10586894 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC77402CB
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Ajouter au panier
Chemical Identifiers
CAS 79583-19-0
Formule moléculaire C5H5ClN2O
Poids moléculaire (g/mol) 144.558
Numéro MDL MFCD03421496
Clé InChI QLBBQLJPRXPVOS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-methyl-1h-pyrazole-4-carbonyl chloride, 1h-pyrazole-4-carbonyl chloride, 1-methyl, 1h-pyrazole-4-carbonylchloride, 1-methyl, 1-methyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid chloride, 1h-pyrazole-4-carbonyl chloride, 1-methyl-9ci
CID PubChem 3164931
Nom IUPAC chlorure de 1-méthylpyrazole-4carbonyle
SMILES CN1C=C(C=N1)C(=O)Cl
Specifications
Nom chimique ou matériau 1-Methyl-1H-pyrazole-4-carbonyl chloride
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 144.56
Pourcentage de pureté 97%