Learn More
1-méthyl-1H-pyrazole-4-carboxaldéhyde, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15450518
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15450518 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15450518 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H54146.03
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Methyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde
CAS 25016-11-9
Point de fusion 29°C to 34°C
Point d’éclair >230°C (446°F)
Formule moléculaire C5H6N2O
Numéro MDL MFCD00460465
Quantité 1 g
Sensibilité Air Sensitive
Synonyme 1-methyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 1-methyl-1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 1-methyl, 4-formyl-1-methylpyrazole, 4-formyl-1-methyl-1h-pyrazole, 1-methylpyrazole-4-carboxaldehyde, 1-methylpyrazole-4-carboxyaldehyde, 1-methyl-1h-pyrazol-4-carbaldehyd, 1-methylpyrazole-4-aldehyde, acmc-1cs06
Clé InChI MYFZXSOYJVWTBL-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN1C=C(C=N1)C=O
Nom IUPAC 1-méthylpyrazole-4-carbalaldéhyde
Poids moléculaire (g/mol) 110.116
CID PubChem 573117
Poids de la formule 110.12
Pourcentage de pureté 96%