Learn More
Chlorure de 1-méthyle-1 H-pyrazole-4-sulfonyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15420988
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15420988 250 mg 250mg
15400988 1 g 1g
15410988 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15420988 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H54785.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 19-10-2026
Ajouter au panier
CAS: 288148-34-5 | C4H5ClN2O2S | 180.606 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 288148-34-5
Formule moléculaire C4H5ClN2O2S
Poids moléculaire (g/mol) 180.606
Numéro MDL MFCD04968667
Clé InChI RDAVKKQKMLINOH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-methyl-1h-pyrazole-4-sulfonyl chloride, 1h-pyrazole-4-sulfonyl chloride, 1-methyl, chloro 1-methylpyrazol-4-yl sulfone, 4-chlorosulphonyl-1-methyl-1h-pyrazole, 1-methylpyrazole-4-sulfonylchloride, 1-methyl-4-pyrazolesulfonyl chloride, 1h-pyrazole-4-sulfonylchloride, 1-methyl, 1h-pyrazole-4-sulfonylchloride,1-methyl-9ci, 4-chlorosulfonyl-1-methyl-1h-pyrazole, 1-methyl-1h-pyrazole-4-sulphonyl chloride
CID PubChem 17024730
Nom IUPAC chlorure de 1-méthylpyrazole-4-sulfonyle
SMILES CN1C=C(C=N1)S(=O)(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Methyl-1H-pyrazole-4-sulfonyl chloride
Quantité 250 mg
Numéro UN UN3265
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 179.98
Pourcentage de pureté 97%