Learn More
Ester pinacolique d’acide 1-méthyl-1H-pyrazole-5-boronique, 98 %
Code produit 11436170
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantité unitSize
11436170 1 g 1g
15477655 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11436170 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27094.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
L’ester pinacol de l’acide 1-méthylique-1H-pyrazole-5-boronique est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique et agrochimique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Gardez loin les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 847818-74-0
Formule moléculaire C10H17BN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 208.07
Numéro MDL MFCD05861380
Clé InChI HLXOVAMYQUFLPE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-methyl-1h-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester, 1-methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1-methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazole, 1-methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1-methylpyrazole-5-boronic acid pinacol ester, cbi-bb zero/005567, 1h-pyrazole, 1-methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 1-methyl-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazole, 1-methyl-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 4,4,5,5-tetramethyl-2-1-methylpyrazol-5-yl-1,3,2-dioxaborolane
CID PubChem 4912908
Nom IUPAC 1-méthyl-5-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrazole
SMILES CN1N=CC=C1B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Spezifikation
Nom chimique ou matériau 1-Methyl-1H-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester
Point de fusion 58°C to 61°C
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 208.07
Pourcentage de pureté 98%
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.