Learn More
Ester pinacolique d’acide 1-méthyl-1H-pyrazole-5-boronique, 98 %
Code produit 15477655
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15477655 5 g 5g
11436170 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15477655 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27094.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
L’ester pinacol de l’acide 1-méthylique-1H-pyrazole-5-boronique est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique et agrochimique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Gardez loin les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 847818-74-0
Formule moléculaire C10H17BN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 208.07
Numéro MDL MFCD05861380
Clé InChI HLXOVAMYQUFLPE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-methyl-1h-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester, 1-methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1-methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazole, 1-methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1-methylpyrazole-5-boronic acid pinacol ester, cbi-bb zero/005567, 1h-pyrazole, 1-methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 1-methyl-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazole, 1-methyl-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 4,4,5,5-tetramethyl-2-1-methylpyrazol-5-yl-1,3,2-dioxaborolane
CID PubChem 4912908
Nom IUPAC 1-méthyl-5-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrazole
SMILES CN1N=CC=C1B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Methyl-1H-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester
Point de fusion 58°C to 61°C
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 208.07
Pourcentage de pureté 98%