Learn More
1-méthyl-1H-pyrazole-5-carbalaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10347694
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10347694 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10022514 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10347694 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC62304CB
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 27258-33-9
Formule moléculaire C5H6N2O
Poids moléculaire (g/mol) 110.12
Numéro MDL MFCD03419801
Clé InChI RAJRANFZSWDUJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-methyl-1h-pyrazole-5-carbaldehyde, 2-methyl-2h-pyrazole-3-carbaldehyde, 5-formyl-1-methyl-1h-pyrazole, 1-methylpyrazole-5-carboxaldehyde, 5-formyl-1-methylpyrazole, 1-methylpyrazole-5-carbaldehyde, 1h-pyrazole-5-carboxaldehyde, 1-methyl, 1-methyl-1h-pyrazole-5-carboxaldehyde, pubchem16289, acmc-209gw7
CID PubChem 7019414
Nom IUPAC 1-methyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
SMILES CN1N=CC=C1C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Methyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 110.12
Pourcentage de pureté 97%