Learn More
Chlorure 1-méthyle-1H pyrazole-5-sulfonyle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10702125
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10702125 1 g Flacon en verre ambré 1g
10327264 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10702125 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC62303DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 1020721-61-2
Formule moléculaire C4H5ClN2O2S
Poids moléculaire (g/mol) 180.606
Numéro MDL MFCD09065021
Clé InChI OWLKLUGPVSESBX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-methyl-1h-pyrazole-5-sulfonyl chloride, 2-methyl-2h-pyrazole-3-sulfonyl chloride, 5-chlorosulphonyl-1-methyl-1h-pyrazole, chloro 1-methylpyrazol-5-yl sulfone, 1-methyl-1h-pyrazole-5-sulphonyl chloride, 2-methylpyrazol-3-yl methanesulfonyl chloride
CID PubChem 22472621
Nom IUPAC chlorure de 2-méthylpyrazole-3-sulfonyle
SMILES CN1C(=CC=N1)S(=O)(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Methyl-1H-pyrazole-5-sulfonyl chloride
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 180.61
Pourcentage de pureté 97%