Learn More
1-Méthyle -1H-pyrazole, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11303706
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11303706 1 g 1g
11313706 5 g 5g
11323706 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11303706 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L14831.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 930-36-9 | C4H6N2 | 82.106 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 930-36-9
Formule moléculaire C4H6N2
Poids moléculaire (g/mol) 82.106
Numéro MDL MFCD00144943
Clé InChI UQFQONCQIQEYPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-methyl-1h-pyrazole, n-methylpyrazole, 1h-pyrazole, 1-methyl, pyrazole, 1-methyl, methylpyrazole, 1-methyl pyrazole, 1-methypyrazole, n-methyl pyrazole, 1-methyl-pyrazole, zlchem 255
CID PubChem 70255
ChEBI CHEBI:59025
Nom IUPAC 1-méthylpyrazole
SMILES CN1C=CC=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Methyl-1H-pyrazole
Point d’ébullition 127°C
Point d’éclair 35°C (95°F)
Odeur Pungent
Quantité 1 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 105207
Poids de la formule 82.11
Pourcentage de pureté ≥97%