Learn More
Acide 1-méthyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-3-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10453024
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10453024 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10265624 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10453024 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC70901CB
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 116855-09-5
Formule moléculaire C8H7N3O2
Poids moléculaire (g/mol) 177.163
Numéro MDL MFCD11109332
Clé InChI WEZYUZRHWLFJDN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-methyl-1h-pyrazolo 3,4-b pyridine-3-carboxylic acid, 1-methylpyrazolo 3,4-b pyridine-3-carboxylic acid, 1h-pyrazolo 3,4-b pyridine-3-carboxylicacid,1-methyl, 1h-pyrazolo 3,4-b pyridine-3-carboxylicacid, 1-methyl, 1h-pyrazolo 3,4-b pyridine-3-carboxylic acid, 1-methyl, acmc-1bnof, 1-methyl-3-pyrazolo 3,4-b pyridinecarboxylic acid, 1-methylpyrazolo 5,4-b pyridine-3-carboxylic acid
CID PubChem 14140175
Nom IUPAC Acide 1-méthylpyrazolo[3,4-b]pyridine-3-carboxylique
SMILES CN1C2=C(C=CC=N2)C(=N1)C(=O)O
Specifications
Nom chimique ou matériau 1-Methyl-1H-pyrazolo[3, 4-b]pyridine-3-carboxylic acid
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 177.16
Pourcentage de pureté 97%