Learn More
(1-Méthyl-1H-pyrrol-2-yl)méthylamine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10673013 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10673013 250 mg 250mg
10049131 1 g 1g
10649505 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10673013 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC02713CB
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 69807-81-4
Formule moléculaire C6H10N2
Poids moléculaire (g/mol) 110.16
Numéro MDL MFCD02677708
Clé InChI GGCBARJYVAPZJQ-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 2776207
Nom IUPAC (1-méthylpyrrol-2-yl) méthanamine
SMILES CN1C=CC=C1CN
Spécification
Nom chimique ou matériau (1-Methyl-1H-pyrrol-2-yl)methylamine
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Synonyme 1-methyl-1h-pyrrol-2-yl methanamine, 1-methyl-1h-pyrrol-2-yl methylamine, 1-methylpyrrol-2-yl methanamine, 1h-pyrrole-2-methanamine, 1-methyl, 1-methyl-1h-pyrrole-2-methanamine, 1-1-methyl-1h-pyrrol-2-yl methanamine, 1-1-methylpyrrol-2-yl methanamine, 1h-pyrrole-2-methanamine,1-methyl, 1-methyl-1h-pyrrol-2-yl rnethylarnine, c-1-methyl-1h-pyrrol-2-yl methylamine
Poids de la formule 110.16
Pourcentage de pureté 97%