Learn More
1-Methyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Code produit 10255074
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10255074 1 g -
10220115 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10255074 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC02701DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 6973-60-0
Formule moléculaire C6H7NO2
Poids moléculaire (g/mol) 125.127
Numéro MDL MFCD00003088
Clé InChI ILAOVOOZLVGAJF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-methyl-1h-pyrrole-2-carboxylic acid, 1-methyl-2-pyrrolecarboxylic acid, n-methylpyrrole-2-carboxylic acid, 1h-pyrrole-2-carboxylic acid, 1-methyl, 1h-pyrrolecarboxylic acid, methyl, 1-methyl-1h-pyrrole-2-carboxylicacid, pubchem9181, acmc-209oar, ksc353i0t, 2-carboxy-1-methyl-1h-pyrrole
CID PubChem 81453
Nom IUPAC Acide 1-méthylpyrrole-2-carboxylique
SMILES CN1C=CC=C1C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Methyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 125.13
Pourcentage de pureté 97%