Learn More
1-Méthyl-2-imidazoleméthanole 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
1-Methyl-2-imidazolemethanol is used as intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le 1-méthyl-2-imidazoleméthanol est utilisé comme intermédiaire.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants puissants, des acides, des chlorures d’acides, des halogènes et des halocarbones.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Methyl-2-imidazolemethanol |
| Point de fusion | 107°C to 111°C |
| Quantité | 25 g |
| Beilstein | 113492 |
| Informations sur la solubilité | Slightly soluble in water. |
| Poids de la formule | 112.13 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
| Forme physique | Solide |