Learn More
1-méthyle-2-imidazolidinone, plus de 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10523231 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
2 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10523231 500 mg Flacon en verre 500mg
10554664 2 g Flacon en verre -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10523231 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 304155000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 694-32-6 | C4H8N2O | 100.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 694-32-6
Formule moléculaire C4H8N2O
Poids moléculaire (g/mol) 100.12
Numéro MDL MFCD00800601
Clé InChI JTPZTKBRUCILQD-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 567600
Nom IUPAC 1-méthylimidazolidine-2-one
SMILES CN1CCNC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Methyl-2-imidazolidinone
Note relative au nom 98+%
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Couleur Blanc à beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 500 mg
Synonyme 1-methyl-2-imidazolidinone, 2-imidazolidinone, 1-methyl, 1-methyl-2-imidazolidone, n-methylimidazolidinone, acmc-209yb9, 3-methylimidazolidin-2-one, 1-methylimidazolidine-2-one, 1-methyl-imidazolidin-2-one, 2-imidazolidinone,1-methyl, 1-methyl-2-imidazolidinone #
Informations sur la solubilité Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in organic solvents
Poids de la formule 100.12
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Solide cristallin