Learn More
Acide 1-méthyl-2-oxo-3,4-dihydroquinoléine-4-carboxylique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Methyl-2-oxo-3,4-dihydroquinoline-4-carboxylic Acid |
| CAS | 14271-45-5 |
| Formule moléculaire | C11H11NO3 |
| Quantité | 1 mg |
| Synonyme | 1-Methyl-2-oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-4-carboxylic Acid, 1,2,3,4-Tetrahydro-1-methyl-2-oxo-4-quinolinecarboxylic Acid, 1,2,3,4-Tetrahydro-1-methyl-2-oxo-Cinchoninic Acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H11NO3/c1-12-9-5-3-2-4-7(9)8(11(14)15)6-10(12)13/h2-5,8H,6H2,1H3,(H,14,15) |
| SMILES | CN1C(=O)CC(C(=O)O)c2ccccc12 |
| Nom IUPAC | ácido 1-metil-2-oxo-3,4-dihidroquinolin-4-carboxílico |
| Poids moléculaire (g/mol) | 205.21 |
| Poids de la formule | 205.0739 |