Learn More
1-Methyl-2-pyridone, TRC
Code produit 30480233
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30480233 500 mg 500mg
30464559 100 mg 100mg
30475333 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30480233 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM156471500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 694-85-9
Formule moléculaire C6H7NO
Poids moléculaire (g/mol) 109.12
Synonyme 1-Methyl-2(1H)-pyridinone, 1-Methyl-1,2-dihydro-2-pyridinone, 1-Methyl-1H-pyridin-2-one, 1-Methyl-2(1H)-pyridone, 1-Methyl-2-oxopyridine, 1-Methyl-2-pyridinone, 1-Methylpyridin-1-ium-2-olate, N-Methyl-2-pyridone, NSC 9383
Nom IUPAC 1-methylpyridin-2-one
SMILES CN1C=CC=CC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Methyl-2-pyridone
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C6H7NO/c1-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5H,1H3
Poids de la formule 109.0528