Learn More
1-méthyl-2-pyrrolidinone, 99,5 %, extra sec sur tamis moléculaire, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15234228 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15234228 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 15234228 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 364385000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    111.00€
    107.00€ / 500mL
    Économisez 4.00€
    3% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Methyl-2-pyrrolidinone
Point de fusion -24.0°C
CAS 872-50-4
Densité 1.0300g/mL
Quantité 500 mL
Point d’éclair 91°C
Spectre IR Authentique
Indice de réfraction 1.4690 to 1.4710
Plage de pourcentage du dosage 99.5% min. (GC)
Gravité spécifique 1.03
Formule moléculaire C5H9NO
Viscosité 1.67 mPa.s (20°C)
Eau 0.005% max. (Coulometric)
Beilstein 21,237
Fieser 01,696; 02,281; 09,316; 11,346
Merck Index 15,619
Point d’ébullition 202.0°C
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1000g/L (20°C). Other solubilities: miscible with most common organic solvents
Clé InChI SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN1CCCC1=O
Nom IUPAC 1-méthylpyrrolidine-2-one
Poids moléculaire (g/mol) 99.13
Poids de la formule 99.13
Pourcentage de pureté 99.50%
Qualité Extra sec sur tamis moléculaire
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Methyl-2-pyrrolidinone
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H360D-Peut nuire au foetus.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.