Learn More
1-méthyl-2-pyrrolidinone, 99 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10023113 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 L
25 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Tambour métallique
Conditionnement:
2.50L
25L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10023113 25 L Tambour métallique 25L
10773891 2.5 L Flacon en verre 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 10023113 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 127630250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    575.00€
    473.65€ / 25L
    Économisez 101.35€
    17% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
1-Méthyl-2-pyrrolidinone, 99 %, C5H9NO, numéro CAS 872-50-4, 1-méthyl-2-pyrrolidinone, 1-méthyl-2-pyrrolidone, 1-méthylpyrrolidinone, 2-pyrrolidinone, 1-méthyl, méthylpyrrolidone, m-pyrol, n-méthyl-2-pyrrolidinone, n-méthyl-2-pyrrolidone, n-méthylpyrrolidinone, n-méthylpyrrolidone, 2,5 L
1-Méthyl-2-pyrrolidinone, 99 %, C5H9NO, numéro CAS 872-50-4, 1-méthyl-2-pyrrolidinone, 1-méthyl-2-pyrrolidone, 1-méthylpyrrolidinone, 2-pyrrolidinone, 1-méthyl, méthylpyrrolidone, m-pyrol, n-méthyl-2-pyrrolidinone, n-méthyl-2-pyrrolidone, n-méthylpyrrolidinone, n-méthylpyrrolidone, 2,5 L
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 872-50-4
Formule moléculaire C5H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 99.133
Numéro MDL MFCD00003193
Clé InChI SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-methyl-2-pyrrolidinone, n-methyl-2-pyrrolidone, n-methylpyrrolidone, 1-methyl-2-pyrrolidone, methylpyrrolidone, m-pyrol, n-methyl-2-pyrrolidinone, n-methylpyrrolidinone, 1-methylpyrrolidinone, 2-pyrrolidinone, 1-methyl
CID PubChem 13387
ChEBI CHEBI:7307
Nom IUPAC 1-méthylpyrrolidin-2-one
SMILES CN1CCCC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Methyl-2-pyrrolidinone
Point de fusion -24.0°C
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Densité 1.0300g/mL
Quantité 25 L
Point d’éclair 91°C
Spectre IR Authentique
Conditionnement Tambour métallique
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.4690 to 1.4710
Plage de pourcentage du dosage 99%
Gravité spécifique 1.03
Tension de vapeur Vapor Pressure: 0.7mbar at 25°C
Viscosité 1.67 mPa.s (20°C)
Eau 0.05% max. (K.F.)
Beilstein 21, 237
Fieser 01,696; 02,281; 09,316; 11,346
Merck Index 15, 6190
Point d’ébullition 202.0°C
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1000g/L (20°C). Other solubilities: miscible with most common organic solvents
Poids de la formule 99.13
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Extra pur
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Methyl-2-pyrrolidinone
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H360D-Peut nuire au foetus.
Conseils de prudence
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/et au savon.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.