Learn More
1-méthyl-2-pyrrolidinone, 99 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10773891 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 L
25 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Tambour métallique
Conditionnement:
2.50L
25L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10773891 2.5 L Flacon en verre 2.50L
10023113 25 L Tambour métallique 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 10773891 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 127630025
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
1-Méthyl-2-pyrrolidinone, 99 %, C5H9NO, numéro CAS 872-50-4, 1-méthyl-2-pyrrolidinone, 1-méthyl-2-pyrrolidone, 1-méthylpyrrolidinone, 2-pyrrolidinone, 1-méthyl, méthylpyrrolidone, m-pyrol, n-méthyl-2-pyrrolidinone, n-méthyl-2-pyrrolidone, n-méthylpyrrolidinone, n-méthylpyrrolidone, 2,5 L
1-Méthyl-2-pyrrolidinone, 99 %, C5H9NO, numéro CAS 872-50-4, 1-méthyl-2-pyrrolidinone, 1-méthyl-2-pyrrolidone, 1-méthylpyrrolidinone, 2-pyrrolidinone, 1-méthyl, méthylpyrrolidone, m-pyrol, n-méthyl-2-pyrrolidinone, n-méthyl-2-pyrrolidone, n-méthylpyrrolidinone, n-méthylpyrrolidone, 2,5 L
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 872-50-4
Formule moléculaire C5H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 99.133
Numéro MDL MFCD00003193
Clé InChI SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-methyl-2-pyrrolidinone, n-methyl-2-pyrrolidone, n-methylpyrrolidone, 1-methyl-2-pyrrolidone, methylpyrrolidone, m-pyrol, n-methyl-2-pyrrolidinone, n-methylpyrrolidinone, 1-methylpyrrolidinone, 2-pyrrolidinone, 1-methyl
CID PubChem 13387
ChEBI CHEBI:7307
Nom IUPAC 1-méthylpyrrolidin-2-one
SMILES CN1CCCC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Methyl-2-pyrrolidinone
Point de fusion -24.0°C
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Densité 1.0300g/mL
Quantité 2.5 L
Point d’éclair 91°C
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.4690 to 1.4710
Plage de pourcentage du dosage 99%
Gravité spécifique 1.03
Tension de vapeur Vapor Pressure: 0.7mbar at 25°C
Viscosité 1.67 mPa.s (20°C)
Eau 0.05% max. (K.F.)
Beilstein 21, 237
Fieser 01,696; 02,281; 09,316; 11,346
Merck Index 15, 6190
Point d’ébullition 202.0°C
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1000g/L (20°C). Other solubilities: miscible with most common organic solvents
Poids de la formule 99.13
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Extra pur
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Methyl-2-pyrrolidinone
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H360D-Peut nuire au foetus.
Conseils de prudence
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-methyl-2-pyrrolidone