Learn More
1-Méthyl-2-pyrrolidinone, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11464963
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10,000 g
2500 g
500 g
Conditionnement:
10000g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11464963 10,000 g 10000g
11444963 500 g 500g
11454963 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11464963 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12260.0C
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 872-50-4 | C5H9NO | 99.13 g/mol
1-méthyl-2-pyrrolidinone est utile pour la fonctionnalisation chimique des feuilles de graphène par réduction solvothermique de l’oxyde de graphène. Il est également utile pour des applications pharmaceutiques et industrielles différentes en raison de sa grande solvabilité et de sa faible volatilité. Il est utilisé comme agent de décapage, nettoyants pour four et décapants pour peinture. Il participe à l’extraction du procédé d’huile de lubrification et à la purification du gaz synthétique.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1-méthyl-2-pyrrolidinone est utile pour la fonctionnalisation chimique des feuilles de graphène par réduction solvothermique de l’oxyde de graphène. Il est également utile pour des applications pharmaceutiques et industrielles différentes en raison de sa grande solvabilité et de sa faible volatilité. Il est utilisé comme agent de décapage, nettoyants pour four et décapants pour peinture. Il participe à l’extraction du procédé d’huile de lubrification et à la purification du gaz synthétique.
Solubilité
Miscible avec de l’eau, des alcools inférieurs, des cétones, de l’acétate d’éthyle, de l’huile de ricin, du chloroforme et du benzène. Modérément miscible avec des hydrocarbures aliphatiques.
Remarques
Sensible à la lumière et hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts. Hygroscopique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 872-50-4
Formule moléculaire C5H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 99.13
Numéro MDL MFCD00003193
Clé InChI SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC 1-méthylpyrrolidin-2-one
SMILES CN1CCCC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Methyl-2-pyrrolidinone
Point de fusion -24°C
Densité 1.033
Quantité 10,000 g
Point d’éclair 86°C (187°F)
Odeur Amine-like
Indice de réfraction 1.4705
Beilstein 106420
Point d’ébullition 204°C
Informations sur la solubilité Miscible with water,lower alcohols,ketones,ethyl acetate,castor oil,chloroform and benzene. Moderately miscible with aliphatic hydrocarbons.
Poids de la formule 99.13
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Methyl-2-pyrrolidinone
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H360D-Peut nuire au foetus.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Methyl-2-pyrrolidone
RUO – Usage exclusivement réservé à la recherche