Learn More
1-Méthyl-2-pyrrolidinone, qualité ACS, 99,0+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11344928
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
4 L
4 x 1 L
4 x 4 L
Conditionnement:
16L
1L
4L
500mL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11344928 1 L 1L
11450630 500 mL 500mL
11364928 4 x 1 L 4L
11354928 4 L 4L
11374928 4 x 4 L 16L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11344928 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 043894.K2
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Numéro CAS-872-50-4, 4 L, 106420, 204°C, incolore à jaune, 1,033 g/ml, 212-828-1, 86°C (187°F), 99,13, réactif ACS, H227-H315-H319-H335-H360D-H373, P201-P202-P210-P235-P260-P264b-P271-P280i-P281-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c, -24°C
1-methyl-2-pyrrolidinone, is useful for spectrophotometry, chromatography and ICP-MS detection. It is useful for the chemical functionalization of graphene sheets by solvothermal reduction of graphene oxide. It is also useful for pharmaceutical and different industrial applications due to its broad solvency and low volatility.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 872-50-4
Formule moléculaire C5H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 99.13
Numéro MDL MFCD00003193
Clé InChI SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC 1-méthylpyrrolidin-2-one
SMILES CN1CCCC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Methyl-2-pyrrolidinone
Point de fusion -24°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.033 g/mL
Quantité 1 L
Point d’éclair 86°C (187°F)
Odeur Amine-like
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.4705
Beilstein 106420
Point d’ébullition 204°C
Informations sur la solubilité Miscible with water,lower alcohols,ketones,ethyl acetate,castor oil,chloroform and benzene. Moderately miscible with aliphatic hydrocarbons.
Poids de la formule 99.13
Qualité Réactif ACS
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Méthyl-2-pyrrolidinone, qualité ACS
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H360D-Peut nuire au foetus.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.