Learn More
1-Méthyl-2-pyrrolidinone, Réactif ACS, Solstice
Code produit 15665540
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
1L
2.50L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15665540 1 L 1L
15695540 500 mL 500mL
15675540 2.5 L 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 15665540 Fournisseur Fluka Code fournisseur 4437781L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    154.00€
    113.85€ / 1L
    Économisez 40.15€
    26% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 23-03-2027
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Identifiants chimiques
CAS 872-50-4
Formule moléculaire C5H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 99.133
Numéro MDL MFCD00003193
Clé InChI SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-methyl-2-pyrrolidinone, n-methyl-2-pyrrolidone, n-methylpyrrolidone, 1-methyl-2-pyrrolidone, methylpyrrolidone, m-pyrol, n-methyl-2-pyrrolidinone, n-methylpyrrolidinone, 1-methylpyrrolidinone, 2-pyrrolidinone, 1-methyl
CID PubChem 13387
ChEBI CHEBI:7307
Nom IUPAC 1-méthylpyrrolidine-2-one
SMILES CN1CCCC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Methyl-2-pyrrolidinone
Densité 1,028g/mL à 25 °C
Quantité 1 L
Limite d’explosion 0.095
Point d’éclair 91 °C (195,8 °F)
Température d’allumage 518 °F
Tension de vapeur 0,29 mmHg (20 °C), 0,99 mmHg (40 °C)
Beilstein 106420
Poids de la formule 99,13g/mol
Pourcentage de pureté ≥99 %
Qualité ACS
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Methyl-2-pyrrolidinone
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H360D-Peut nuire au foetus.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: N-Methyl-2-pyrrolidone