Learn More
1-Méthyl-2 -pyrrolidinone, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10094963 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
10L
1L
2.50L
250mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10094963 1 L Flacon en verre 1L
10370144 250 mL Flacon en verre 250mL
11320856 2.5 L Flacon en verre 2.50L
11996581 10 L Récipient en plastique 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 10094963 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 390680010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    152.00€
    125.65€ / 1L
    Économisez 26.35€
    17% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
CAS: 872-50-4 | C5H9NO | 99.133 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 872-50-4
Formule moléculaire C5H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 99.133
Clé InChI SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-methyl-2-pyrrolidinone, n-methyl-2-pyrrolidone, n-methylpyrrolidone, 1-methyl-2-pyrrolidone, methylpyrrolidone, m-pyrol, n-methyl-2-pyrrolidinone, n-methylpyrrolidinone, 1-methylpyrrolidinone, 2-pyrrolidinone, 1-methyl
CID PubChem 13387
ChEBI CHEBI:7307
Nom IUPAC 1-méthylpyrrolidin-2-one
SMILES CN1CCCC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Methyl-2-pyrrolidinone
Point de fusion -24.0°C
Densité 1.0300g/mL
Quantité 1 L
Point d’éclair 91°C
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.4690 to 1.4710
Gravité spécifique 1.03
Viscosité 1.67 mPa.s (20°C)
Eau 0.05% max.
Fieser 01,696; 02,281; 09,316; 11,346
Point d’ébullition 202.0°C
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1000g/L (20°C). Other solubilities: miscible with most common organic solvents
Poids de la formule 99.13
Pourcentage de pureté ≥99.5%
Qualité Réactif ACS
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Methyl-2-pyrrolidinone
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H360D-Peut nuire au foetus.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Methyl-2-pyrrolidone