Learn More
1-méthyl-2-pyrrolidinone, Biograde, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11365138
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
4 L
4 x 4 L
Conditionnement:
Sous argon
Conditionnement:
16L
1L
4L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11365138 1 L Sous argon 1L
11345138 4 L Sous argon 4L
11355138 4 x 4 L Sous argon 16L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11365138 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 044063.K2
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Convient aux applications de la biotechnologie. Utile pour la spectrophotométrie, la chromatographie et la détection ICP-MS. Utilisé également pour la fonctionnalisation chimique des feuilles de graphène par réduction solvothermique de l’oxyde de graphène.
Suitable for Biotech applications.1-methyl-2-pyrrolidinone, is useful for spectrophotometry, chromatography and ICP-MS detection. It is useful for the chemical functionalization of graphene sheets by solvothermal reduction of graphene oxide. It is also useful for pharmaceutical and different industrial applications due to its broad solvency and low volatility.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Adaptée aux applications Biotech
  • Utile pour la spectrophotométrie, la chromatographie et la détection ICP-MS
  • Utilisé pour la fonctionnalisation chimique des feuilles de graphène par réduction solvothermique de l’oxyde de graphène
  • Également utile pour les applications pharmaceutiques et industrielles différentes en raison de sa grande solvabilité et de sa faible volatilité
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 872-50-4
Formule moléculaire C5H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 99.13
Numéro MDL MFCD00003193
Clé InChI SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC 1-méthylpyrrolidin-2-one
SMILES CN1CCCC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Methyl-2-pyrrolidinone
Point de fusion -24°C
Couleur Incolore
Densité 1.033 g/cm3 at 20°C
Quantité 1 L
Point d’éclair 86°C (187°F)
Température d’allumage 270°C (518°F)
Odeur Amine-like
Conditionnement Sous argon
Forme physique Liquide, conditionné sous Argon
Indice de réfraction 1.4705
Beilstein 106420
Point d’ébullition 204°C
Informations sur la solubilité Miscible with water,lower alcohols,ketones,ethyl acetate,castor oil,chloroform and benzene. Moderately miscible with aliphatic hydrocarbons.
Poids de la formule 99.13
Qualité Biochimie