Learn More
1-Méthyl-2-pyrrolidinone, Grade Biotechnologique, ≥99,7 %, Solstice
Code produit 15645680
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
2 L
2.5 L
4 x 2 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
2.50L
2L
4 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15645680 2.5 L Flacon en verre 2.50L
15635680 1 L Flacon en verre 1L
15655680 2 L Flacon en verre 2L
15665680 4 x 2 L Flacon en verre 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Product Code. 15645680 Supplier Honeywell-Burdick and Jackson Supplier No. 4944962.5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    519.00€
    471.17€ / 2.5L
    Économisez 47.83€
    9% de réduction
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Qualité Biotech, ≥99,7 %
  • Solstice a développé les premiers solvants de haute pureté il y a plus de 50 ans
  • À mesure que de nouvelles applications et techniques émergent, Solstice continue de développer des produits répondant aux exigences les plus exigeantes pour les laboratoires et la production pharmaceutique
  • Nos solutions d’emballage, allant de l’échelle du laboratoire à celle de la production, offrent à nos clients une valeur ajoutée, une efficacité et une sécurité accrue.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 872-50-4
Formule moléculaire C5H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 99.133
Numéro MDL MFCD00003193
Clé InChI SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-methyl-2-pyrrolidinone, n-methyl-2-pyrrolidone, n-methylpyrrolidone, 1-methyl-2-pyrrolidone, methylpyrrolidone, m-pyrol, n-methyl-2-pyrrolidinone, n-methylpyrrolidinone, 1-methylpyrrolidinone, 2-pyrrolidinone, 1-methyl
CID PubChem 13387
ChEBI CHEBI:7307
Nom IUPAC 1-méthylpyrrolidine-2-one
SMILES CN1CCCC1=O
Specifications
Nom chimique ou matériau 1-Methyl-2-pyrrolidinone
pH 8,5 à 10 (à 20 °C)
Point de fusion -24 °C
Densité 1,028g/mL à 25 °C
Quantité 2.5 L
Limite d’explosion 0.095
Point d’éclair 91 °C (195,8 °F)
Température d’allumage 518 °F
Odeur Amine like
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Tension de vapeur 0,99 mmHg (40 °C), 0,29 mmHg (20 °C)
Beilstein 106420
Point d’ébullition 204 °C
Poids de la formule 99,13g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.7%