Learn More
1-Méthyl-2-pyrrolidinone, certifiée AR pour l'analyse, Fisher Chemical™
Code produit 12626747 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
25 L
Conditionnement:
Boîte métallique
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
25L
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
12626747 25 L Boîte métallique 25L
10783801 500 mL Flacon en verre ambré 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 12626747 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur M/5125/25
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Spécification
pH 7,7 à 8,0
Point de fusion -24 °C
Couleur Incolore
Quantité 25 L
Conditionnement Boîte métallique
Tension de vapeur 0,7mbar 25
Point d’ébullition 202 °C