Learn More
1-Méthyl-2-pyrrolidinone-d3, TRC
Code produit 30475271
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30475271 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30475271 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM32612225MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Methyl-2-pyrrolidinone-d3
CAS 933-86-8
Formule moléculaire C5H6D3NO
Quantité 25 mg
Synonyme 1-Methyl-5-pyrrolidinone-d3, 1-Methylazacyclopentan-2-one-d3, 1-Methylpyrrolidone-d3, AgsolEx 1-d3, M-Pyrol-d3, Microposit 2001-d3, N 0131-d3, N-Methyl-2-ketopyrrolidine-d3, N-Methyl-γ-butyrolactam-d3, N-Methylbutyrolactam-d3, N-Methylpyrrolidone-d3, NMP-d3, NSC 4594-d3, Pharmasolve-d3, Pyrol M-d3, SL 1332-d3
Formule InChI InChI=1S/C5H9NO/c1-6-4-2-3-5(6)7/h2-4H2,1H3/i1D3
SMILES O=C1CCCN1C([2H])([2H])[2H]
Poids moléculaire (g/mol) 102.15