Learn More
1-méthyl-2-pyrrolidinone-d9, 97 % (isotopique), Thermo Scientific™
Code produit 11394418
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11394418 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 11394418 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 042336.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Solvant RMN
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Methyl-2-pyrrolidinone-d9
Forme physique Liquide
Couleur Incolore
Note relative au nom Isotopic
Point d’éclair 86°C (187°F)
Quantité 1 g
CAS 185964-60-7
Point de fusion -24°C
Point d’ébullition 81°C to 82°C (10mmHg)
Formule moléculaire C5H9NO
Numéro MDL MFCD00148961
Synonyme n-methyl-d3-2-pyrrolidinone-d6, 1-∼2∼h_3_ methyl ∼2∼h_6_ pyrrolidin-2-one, 1-methyl-2-pyrrolidinone-d9, 1-methyl-d3-2-pyrrolidinone-d6, 1-methyl-2-pyrrolidinone-d isotopic, n-methyl-d3-2-pyrrolidinone-d6, 98 atom % d, 1-2 h? methyl 2 h? pyrrolidin-2-one
Informations sur la solubilité Soluble in water,chloroform(unlabeled),and methanol(unlabeled).
Clé InChI SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN1CCCC1=O
Nom IUPAC 1-methylpyrrolidin-2-one
Poids moléculaire (g/mol) 99.13
CID PubChem 16217555
Poids de la formule 108.21
Pourcentage de pureté 97%