Learn More
1-Méthyl-2-pyrrolidinone, Honeywell Riedel-de Haen™
Code produit 17864591 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
6 x 1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
6L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
17864591 6 x 1 L Flacon en verre 6L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 17864591 Fournisseur Honeywell Fluka Code fournisseur 693376X1L
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Testé pour HS-GC, ≥ 99,9 %
  • Pour les applications de CPG en espace de tête
  • Conforme aux exigences de USP, Ph. Eur. et ICH
  • Testé pour les applications de CPG en espace de tête
  • Conditionné sous gaz inerte pour une durée de conservation plus longue
  • <
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
CAS 872-50-4
Quantité 6 x 1 L
Point d’éclair 88 °C
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide, transparent
Formule moléculaire C5H9NO
Point d’ébullition 202°C
Clé InChI SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN1CCCC1=O
Nom IUPAC 1-méthylpyrrolidine-2-one
Poids moléculaire (g/mol) 99.13
CID PubChem 13387
ChEBI CHEBI:7307
Pourcentage de pureté min. 99.9 %