Learn More
1-Méthyl-2-pyrrolidinone, qualité HPLC, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11359047
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
4 L
4 x 1 L
Conditionnement:
1L
4L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11359047 4 L 4L
11339047 1 L 1L
11349047 4 x 1 L 4L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11359047 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 038986.K7
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Numéro CAS-872-50-4, 4 x 1 L, liquide incolore, 106420, 204°C, 1,033, 212-828-1, 86°C (187°F), 99,13, HPLC, H227-H315-H319-H335-H360D-H373, P201-P202-P210-P235-P260-P264b-P271-P280i-P281-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c, 270°C (518°F)
1-methyl-2-pyrrolidinone, is useful for spectrophotometry, chromatography and ICP-MS detection.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 872-50-4
Formule moléculaire C5H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 99.13
Numéro MDL MFCD00003193
Clé InChI SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC 1-méthylpyrrolidin-2-one
SMILES CN1CCCC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Methyl-2-pyrrolidinone
Point de fusion °C to 24°C
Couleur Incolore
Aspect Colorless liquid
Densité 1.033
Quantité 4 L
Point d’éclair 86°C (187°F)
Température d’allumage 270°C (518°F)
Odeur Amine-like
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.4705
Tension de vapeur 0.29 hPa at 20°C
Beilstein 106420
Point d’ébullition 204°C
Informations sur la solubilité Miscible with water,lower alcohols,ketones,ethyl acetate,castor oil,chloroform and benzene. Moderately miscible with aliphatic hydrocarbons.
Poids de la formule 99.13
Qualité HPLC