Learn More
1-Methyl-2-(tri-n-butylstannyl)imidazole, 90+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15428117
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15428117 1 g 1g
15479225 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15428117 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H51523.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 105494-69-7 | Molecular Formula: C16H32N2Sn | Molecular Weight: 371.156 g/mol
1-Methyl-2-(tri-n-butylstannyl)imidazole is used in pharmaceuticals, drug candidates, ligands for transition metal catalysts and other molecular functional materials. It is an organostannic compound for proteomics research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1-méthyl-2-(tri-n-butylstannyl)imidazole est utilisé dans les produits pharmaceutiques, les médicaments candidats, les ligands pour les catalyseurs de métaux de transition et d‘autres matériaux fonctionnels moléculaires. Il s‘agit d‘un composé organostannique destiné à la recherche en protéomique.
Solubilité
Modérément soluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants et la chaleur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 105494-69-7
Formule moléculaire C16H32N2Sn
Poids moléculaire (g/mol) 371.156
Numéro MDL MFCD01319030
Clé InChI KFWFYOPKNSYTMV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-methyl-2-tributylstannyl-1h-imidazole, 1-methyl-2-tributylstannyl imidazole, 1-methyl-2-tri-n-butylstannyl imidazole, 1-methyl-1h-imidazol-2-yl tributylstannane, 1-methyl-2-tributylstannanyl-1h-imidazole, acmc-20aotl, tributyl-1-methylimidazol-2-yl stannane, n-methyl 2-tributylstannylimidazole, 2-tri-n-butylstannyl-n-methylimidazole
CID PubChem 2763252
Nom IUPAC tributyl-(1-methylimidazol-2-yl)stannane
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=NC=CN1C
Specifications
Nom chimique ou matériau 1-Methyl-2-(tri-n-butylstannyl)imidazole
Quantité 1 g
Numéro UN UN2788
Informations sur la solubilité Sparingly soluble in water.
Poids de la formule 371.15
Pourcentage de pureté ≥90%