Learn More
1-méthyl-2-(tri-n-butylstannyl)pyrrole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15468087
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15468087 1 g 1g
15488087 250 mg 250mg
15478087 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15468087 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H51438.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Il est utilisé comme intermédiaire pour les produits pharmaceutiques.
Cette Thermo Scientific Chemicals le produit de marque fait initialement partie de la Alfa Aesar brochure de produit. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. L’exemplaire original Alfa Aesar le code du produit/article ou la référence SCU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals .
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire pour les produits pharmaceutiques.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 118486-97-8
Formule moléculaire C17H33NSn
Poids moléculaire (g/mol) 370.168
Numéro MDL MFCD01319022
Clé InChI DINAKCGOEKXDTP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-methyl-2-tributylstannyl pyrrole, 1-methyl-2-tributylstannyl-1h-pyrrole, 1-methyl-2-tributylstannylpyrrole, 1h-pyrrole,1-methyl-2-tributylstannyl, 1-methylpyrrol-2-yl tributyltin, 1-methyl-2-tri-n-butylstannyl pyrrole, n-methyl-2-tributylstannyl-1h-pyrrole, acmc-20aotm, tributyl-1-methylpyrrol-2-yl stannane, tributylstannyl-1-methylpyrrole
CID PubChem 2769397
Nom IUPAC tributyl-(1-méthylpyrrol-2-yl)stannane
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=CC=CN1C
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Methyl-2-(tri-n-butylstannyl)pyrrole
Densité 1.122
Point d’éclair 98°C (208°F)
Indice de réfraction 1.511
Quantité 1 g
Numéro UN UN2788
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix.
Poids de la formule 370.15
Pourcentage de pureté 98%
RUO– À des fins de recherche uniquement