Learn More
1-Methyl-3-n-octylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15499005
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15499005 25 g 25g
15489005 5 g 5g
15409015 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15499005 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H35352.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 178631-04-4 | C14H23F6N3O4S2 | 475.465 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 178631-04-4
Formule moléculaire C14H23F6N3O4S2
Poids moléculaire (g/mol) 475.465
Numéro MDL MFCD08458946
Clé InChI LECQXINNQGHJBM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-methyl-3-octylimidazolium bis trifluoromethylsulfonyl imide, dsstox_cid_27931, dsstox_rid_82684, dsstox_gsid_47955, 1-octyl-3-methylimidazolium; bistriflylimide anion, 1-n-octyl-3-methylimidazolium bis trifluoromethylsulfonyl imide, 1-octyl-3-methylimidazolium bis trifluoromethylsulfonyl imide, 1-methyl-3-n-octylimidazolium bis trifluoromethanesulfonyl imide
CID PubChem 12184591
Nom IUPAC bis(trifluorométhylsulfonyl)azanide ; 1-méthyl-3-octylimidazol-1-ium
SMILES CCCCCCCCN1C=C[N+](=C1)C.C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Methyl-3-n-octylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
Quantité 25 g
Poids de la formule 475.46
Pourcentage de pureté 99%