Learn More
Chlorure de 1-méthyle-3-n-octylimidazolium, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15445888
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
50 g
Conditionnement:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15445888 5 g 5g
15455888 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15445888 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H59534.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 64697-40-1 | C12H23ClN2 | 230.78 g/mol
Role of 1-methyl-3-octylimidazolium chloride in the micellization behavior of amphiphilic drug amitriptyline hydrochloride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Rôle du chlorure de 1-méthyl-3-octylimidazolium dans le comportement de micellisation du chlorhydrate d’amitriptyline des produits amphiphiles.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 64697-40-1
Formule moléculaire C12H23ClN2
Poids moléculaire (g/mol) 230.78
Numéro MDL MFCD03095432
Clé InChI OXFBEEDAZHXDHB-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 1-methyl-3-n-octylimidazolium chloride, 1-methyl-3-octylimidazolium chloride, 1-octyl-3-methylimidazolium chloride, 3-methyl-1-octylimidazolium chloride, omimcl, acmc-20aj1j, dsstox_cid_27849, dsstox_rid_82602, dsstox_gsid_47873, ksc491c7j
CID PubChem 2734223
ChEBI CHEBI:61342
Nom IUPAC 3-methyl-1-octyl-1H-imidazol-3-ium chloride
SMILES [Cl-].CCCCCCCCN1C=C[N+](C)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Methyl-3-n-octylimidazolium chloride
Couleur Jaune
Densité 1.01 g/mL
Indice de réfraction 1.51
Quantité 5 g
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 230.78
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide