Learn More
Chlorure de 1-méthyle-3-n-octylimidazolium, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Role of 1-methyl-3-octylimidazolium chloride in the micellization behavior of amphiphilic drug amitriptyline hydrochloride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Rôle du chlorure de 1-méthyl-3-octylimidazolium dans le comportement de micellisation du chlorhydrate d’amitriptyline des produits amphiphiles.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Methyl-3-n-octylimidazolium chloride |
| Couleur | Jaune |
| Densité | 1.01 g/mL |
| Indice de réfraction | 1.51 |
| Quantité | 50 g |
| Sensibilité | Moisture sensitive |
| Informations sur la solubilité | Slightly soluble in water. |
| Poids de la formule | 230.78 |
| Pourcentage de pureté | 97% |
| Forme physique | Liquide |