Learn More
1-méthyl-3-n-propyl-2-pyrazoline-5-one, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11397435
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11397435 1 g 1g
11307445 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11397435 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L05425.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 31272-04-5 | C7H12N2O | 140.186 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 31272-04-5
Formule moléculaire C7H12N2O
Poids moléculaire (g/mol) 140.186
Numéro MDL MFCD00051849
Clé InChI RULINAPACRUGOF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-methyl-3-n-propyl-2-pyrazolin-5-one, 1-methyl-3-propyl-4,5-dihydro-1h-pyrazol-5-one, 1-methyl-3-propyl-1h-pyrazol-5 4h-one, 1-methyl-3-propyl-2-pyrazolin-5-one, 1-methyl-3-propyl-2-pyrazoline-5-one, 1-methyl-3-n-propyl 2-pyrazolin-5-one, 2-methyl-5-propyl-2,4-dihydro-3h-pyrazol-3-one, 3h-pyrazol-3-one,2,4-dihydro-2-methyl-5-propyl, 2-methyl-5-propyl-2,4-dihydro-3h-pyrazol-3-one #
CID PubChem 520516
Nom IUPAC 2-méthyl-5-propyl-4H-pyrazol-3-one
SMILES CCCC1=NN(C(=O)C1)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Methyl-3-n-propyl-2-pyrazolin-5-one
Point de fusion 114°C to 118°C
Quantité 1 g
Beilstein 637013
Poids de la formule 140.19
Pourcentage de pureté 97%