Learn More
Iodure de 1-Méthyl-3-n-propylimidazolium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11382769
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
50 g
Conditionnement:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11382769 50 g 50g
11372769 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11382769 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27682.18
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 119171-18-5 | C7H13IN2 | 252.10 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 119171-18-5
Formule moléculaire C7H13IN2
Poids moléculaire (g/mol) 252.10
Numéro MDL MFCD08276385
Clé InChI IVCMUVGRRDWTDK-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 1-methyl-3-propylimidazolium iodide, 1-propyl-3-methylimidazolium iodide, 1-methyl-3-n-propylimidazolium iodide, 1-methyl-3-propylimidazol-1-ium iodide, acmc-1c1fw, dsstox_cid_29063, dsstox_rid_83282, dsstox_gsid_49207, ksc491c6t, 1-methyl-3-propylimidazoliumiodide
CID PubChem 12971008
Nom IUPAC 3-methyl-1-propyl-1H-imidazol-3-ium iodide
SMILES [I-].CCCN1C=C[N+](C)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Methyl-3-n-propylimidazolium iodide
Densité 1.54
Point d’ébullition 301°C to 304°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 50 g
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 252.09
Pourcentage de pureté 98%