Learn More
1-Methyl-3-octylimidazolium chloride, 97%, ACROS Organics™
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Liquide ionique
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Methyl-3-octylimidazolium chloride |
| CAS | 64697-40-1 |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Formule moléculaire | C12H23ClN2 |
| Numéro MDL | MFCD03095432 |
| Quantité | 50 g |
| Synonyme | 1-methyl-3-n-octylimidazolium chloride, 1-methyl-3-octylimidazolium chloride, 1-octyl-3-methylimidazolium chloride, 3-methyl-1-octylimidazolium chloride, omimcl, acmc-20aj1j, dsstox_cid_27849, dsstox_rid_82602, dsstox_gsid_47873, ksc491c7j |
| Clé InChI | OXFBEEDAZHXDHB-UHFFFAOYSA-M |
| SMILES | [Cl-].CCCCCCCCN1C=C[N+](C)=C1 |
| Nom IUPAC | 3-methyl-1-octyl-1H-imidazol-3-ium chloride |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 1-Methyl-3-octylimidazolium chloride
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.