Learn More
1-méthyl-3-phényl-1H-pyrazol-5-amine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10242882
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10242882 1 g 1g
10672443 10 g 10g
10673455 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10242882 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur KM01136DA
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 10199-50-5
Formule moléculaire C10H11N3
Poids moléculaire (g/mol) 173.219
Numéro MDL MFCD00067874
Clé InChI KCYRMURRLLYLPU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-methyl-3-phenyl-1h-pyrazol-5-amine, 5-amino-1-methyl-3-phenylpyrazole, 5-amino-1-methyl-3-phenyl-1h-pyrazole, 2-methyl-5-phenyl-2h-pyrazol-3-ylamine, 1-methyl-3-phenylpyrazole-5-ylamine, acmc-1bxci, maybridge1_004465, 1-methyl-3-phenyl-5-pyrazolamine, 1-methyl-3-phenyl-pyrazol-5-amine, 2-methyl-5-phenyl-pyrazol-3-amine
CID PubChem 517779
Nom IUPAC 2-méthyl-5-phénylpyrazol-3-amine
SMILES CN1C(=CC(=N1)C2=CC=CC=C2)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Methyl-3-phenyl-1H-pyrazol-5-amine
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 173.22
Pourcentage de pureté 97%