Learn More
1-Méthyl-3-phényl-1H-pyrazol-5-amine, TRC
Code produit 30468389
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30468389 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30468389 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM219165100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Methyl-3-phenyl-1H-pyrazol-5-amine
CAS 10199-50-5
Formule moléculaire C10H11N3
Quantité 100 mg
Synonyme (2-Methyl-5-phenyl-2H-pyrazol-3-yl)amine, 1-Methyl-3-phenyl-5-aminopyrazole, 2-Methyl-5-phenylpyrazol-3-amine, 3-Amino-2-methyl-5-phenyl-2H-pyrazole, 3-Phenyl-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine, 5-Amino-1-methyl-3-phenylpyrazole
Formule InChI InChI=1S/C10H11N3/c1-13-10(11)7-9(12-13)8-5-3-2-4-6-8/h2-7H,11H2,1H3
SMILES Cn1nc(cc1N)c2ccccc2
Nom IUPAC 2-méthyl-5-phénylpyrazol-3-amine
Poids moléculaire (g/mol) 173.21
Poids de la formule 173.0953