Learn More
(1-Méthyl-3-phényl-1H-pyrazol-5-yl)méthylamine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10562864
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10562864 250 mg 250mg
10376284 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10562864 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC46613CB
 Article restreint
Expédition estimée: 03-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 876728-39-1
Formule moléculaire C11H13N3
Poids moléculaire (g/mol) 187.25
Numéro MDL MFCD08271943
Clé InChI XAVNJYHSYZUYFI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-methyl-3-phenyl-1h-pyrazol-5-yl methylamine, 1-methyl-3-phenyl-1h-pyrazol-5-yl methanamine, 2-methyl-5-phenylpyrazol-3-yl methanamine, 1h-pyrazole-5-methanamine,1-methyl-3-phenyl, 1-1-methyl-3-phenyl-1h-pyrazol-5-yl methanamine, 1-methyl-3-phenylpyrazol-5-yl methylamine, 1-2-methyl-5-phenylpyrazol-3-yl methanamine, 5-aminomethyl-1-methyl-3-phenyl-1h-pyrazole, 5-aminomethyl-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl benzene
CID PubChem 20109911
SMILES CN1N=C(C=C1CN)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau (1-Methyl-3-phenyl-1H-pyrazol-5-yl)methylamine
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 250 mg
Nom IUPAC 1-(1-méthyle-3-phényle-1H-pyrazol-5-yl)méthanamine
Poids de la formule 187.24
Pourcentage de pureté 97%