Learn More
1-méthyl-3-phényl-1H-pyrazole-5-carbalaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10411144
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10411144 250 mg 250mg
10051534 1 g -
10302305 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10411144 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC46604CB
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 864068-96-2
Formule moléculaire C11H10N2O
Poids moléculaire (g/mol) 186.21
Numéro MDL MFCD08271941
Clé InChI XFGHBJQGDDYIKS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-methyl-3-phenyl-1h-pyrazole-5-carbaldehyde, 1-methyl-3-phenylpyrazole-5-carbaldehyde, 2-methyl-5-phenyl-2h-pyrazole-3-carbaldehyde, 5-formyl-1-methyl-3-phenyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole-5-carboxaldehyde,1-methyl-3-phenyl
CID PubChem 7537629
SMILES CN1N=C(C=C1C=O)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Methyl-3-phenyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Nom IUPAC 1-méthyle-3-phényle-1H-pyrazole-5-carbaldéhyde
Poids de la formule 186.21
Pourcentage de pureté 97%