Learn More
Acide 1-méthyl-3-phényl-1H-pyrazole-5-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Methyl-3-phenyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid |
| % min. CAS | 96.5 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 250 mg |
| Synonyme | 1-methyl-3-phenyl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 2-methyl-5-phenyl-2h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1-methyl-3-phenylpyrazole-5-carboxylic acid, 1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 1-methyl-3-phenyl, 5-carboxy-1-methyl-3-phenyl-1h-pyrazole, 1-methyl-3-phenyl-1h-5-pyrazolecarboxylic acid, 1h-pyrazole-5-carboxylicacid, 1-methyl-3-phenyl, 1-methyl-3-phenyl-1 h-pyrazole-5-carboxylic acid |
| Poids de la formule | 202.21 |
| Pourcentage de pureté | 97% |