Learn More
1-méthyl-3-phényl-1H-pyrazole, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Methyl-3-phenyl-1H-pyrazole |
| CAS | 3463-26-1 |
| Formule moléculaire | C10H10N2 |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | 1-Methyl-3-phenylpyrazole, 3-Phenyl-1-methylpyrazole |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H10N2/c1-12-8-7-10(11-12)9-5-3-2-4-6-9/h2-8H,1H3 |
| SMILES | Cn1ccc(n1)c2ccccc2 |
| Nom IUPAC | 1-méthyl-3-phénylpyrazole |
| Poids moléculaire (g/mol) | 158.2 |
| Poids de la formule | 158.0844 |